Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EBI3 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10J811]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-501-B66
ROCK210-501-B66EA 798 EUR InStock
ROCK210-501-B66
Anti-EBI3 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10J811]
Anticorps
Anti-EBI-3 antibody has been tested for use in ELISA, Western Blot, and Flow Cytometry. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1.5-3.0µg/10x6 cells; Western Blot: 1µg/ml;

Type: Primary
Antigen: EBI3
Clonality: Monoclonal
Clone: 10J811
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité