Anti-TUBB3 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: AA10]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
212-301-E55
ROCK212-301-E55EA 976 EUR InStock
ROCK212-301-E55
Anti-TUBB3 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: AA10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TUBB3
Clonality: Polyclonal
Clone: AA10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité