Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Pancreatic islet lysate Dog Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
214-A01-118
ROCK214-A01-118EA 906 EUR InStock
ROCK214-A01-118
Anti-Pancreatic islet lysate Dog Polyclonal Antibody
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Pancreatic Islet Lysate (Porcine Pancreas) in a standard sandwich ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Dog IgG (H&L) (Goat) and o-Phenylenediamine (OPD) as a substrate.

Recommended Dilutions:

Type: Primary
Antigen: Pancreatic islet lysate
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Dog
Isotype: IgG
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité