Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H5N1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 15A3]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
500-301-975
ROCK500-301-975EA 841 EUR InStock
ROCK500-301-975
Anti-H5N1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 15A3]
Anticorps
This monoclonal antibody can be used for hemagglutination inhibition (HI) assays to provide antigenic characterization of the influenza A viruses of the H5 HA subtype.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000;

Type: Primary
Antigen: H5N1
Clonality: Monoclonal
Clone: 15A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Virus, H5N1 Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité