Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-101-096S
ROCK600-101-096SEA 226 EUR InStock
ROCK600-101-096S
Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Fluorescein Antibody is suitable for immunomicroscopy, in situ hybridization and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 -1:30000; Western Blot: 1:500 -1:3000; Immunochemistry: 1:250 -1:1500;
Type: Tag
Antigen: FITC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité