Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-101-098
ROCK600-101-098EA 1030 EUR InStock
ROCK600-101-098
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunoprecipitation, immunodiffusion, conjugation and most immunological methods requiring lot-to-lot consistency, high titer and specificity. Optimal concentrations in other immunoassays should be determined by the researcher.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Tag
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Biotin

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité