Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOA2 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-101-110
ROCK600-101-110EA 2160 EUR InStock
ROCK600-101-110
Anti-APOA2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-apoLipoProtein antibodies have been used for indirect trapping ELISA for quantitation of antigen in serum using a standard curve, for immunoprecipitation and for western blotting for highly sensitive qualitative analysis.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:10000; Western Blot: 1:5000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:50 - 1:200; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: APOA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité