Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ING1 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-101-282
ROCK600-101-282EA 821 EUR InStock
ROCK600-101-282
Anti-ING1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity-purified antibody has been tested for use in ELISA and western blotting using over expressed cell lysates. Expect a band approximately 47 kDa, 33 kDa or 24 kDa in size corresponding to variants of ING1 by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000 - 1:14000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;

Type: Primary
Antigen: ING1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité