Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ING3 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-101-283
ROCK600-101-283EA 821 EUR InStock
ROCK600-101-283
Anti-ING3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA against the immunizing peptide. Specific conditions for western blotting reactivity should be optimized by the end user. Expect a band at approximately 47 kDa in size corresponding to ING3.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Western Blot: 1:200 - 1:2000;

Type: Primary
Antigen: ING3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité