Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHAT Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-101-D16
ROCK600-101-D16EA 976 EUR InStock
ROCK600-101-D16
Anti-CHAT Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-ChAT antibody is suitable for use in ELISA, Western Blotting and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a ~ 68/70 kDa band corresponding to choline acetyltransferase Protein by Western Blotting.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100; Immunochemistry: 1:100

Type: Primary
Antigen: CHAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, non-Human Primate, Chicken, Guinea Pig, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité