Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-106-200
ROCK600-106-200EA 1210 EUR InStock
ROCK600-106-200
Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Primary Goat Anti-GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE (Schistosoma japonicum) IgG Fraction Reacts with Pan
Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité