Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPE Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-106-387
ROCK600-106-387EA 1010 EUR InStock
ROCK600-106-387
Anti-RPE Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA as well as other immunochemical assays.  R-Phycoerythrin (240 kDa) is a labile molecule that may dissociate into components upon exposure to reducing or denaturing agents.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200,000; Western Blot: 1:2000 - 1:20000; Immunochemistry: 1:500 - 1:3000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Tag
Antigen: RPE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité