Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPE Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-109-387
ROCK600-109-387EA 971 EUR InStock
ROCK600-109-387
Anti-RPE Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Suitable for highly specific immunological methods requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Tag
Antigen: RPE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité