Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 405)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-146-215
ROCK600-146-215EA 781 EUR InStock
ROCK600-146-215
Anti-GFP Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
The emission spectra for this DyLight® conjugate match the principle output wavelengths of most common fluorescence instrumentation.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000-1:40000; FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Western Blot: 1:10000 - 1:25000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Tag
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope: Full length
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité