Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 9F9.F9]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-305-215
ROCK600-305-215EA 1770 EUR InStock
ROCK600-305-215
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 9F9.F9]
Anticorps
Monoclonal anti-GFP is designed to detect enhanced GFP and GFP containing recombinant Proteins. This antibody can be used to detect GFP by ELISA (sandwich or capture) for the direct binding of antigen.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:12000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!

Type: Tag
Antigen: GFP
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F9.F9
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité