Anti-Biotin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-098
ROCK600-401-098EA 566 EUR InStock
ROCK600-401-098
Anti-Biotin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunoprecipitation, immunodiffusion, conjugation and most immunological methods requiring lot-to-lot consistency, high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:200,000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000;
Type: Tag
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité