Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-253
ROCK600-401-253EA 743 EUR InStock
ROCK600-401-253
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Affinity purified anti-beta amyloid detects beta amyloid in ELISA, IHC and IF. A 40-50 kD band consistent with a higher MW precursor is detected in western blot using whole tissue extracts from mouse brain.

  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:50-1:200; Western Blot: 1:1000-1:5000; Immunochemistry: 1:50-1:200;

Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité