Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-268
ROCK600-401-268EA 743 EUR InStock
ROCK600-401-268
Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody is phospho specific for pS473 and is suitable for western blotting, immunochemistry (formalin-fixed paraffin-embedded sections), immunofluorescence and ELISA. By immunoblot a single band of the expected apparent molecular weight is obse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:15000 - 1:60,000; Western Blot: 1:200 - 1:1000; Immunochemistry: 1:100 - 1:500;
Type: Primary
Antigen: AKT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité