Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-271
ROCK600-401-271EA 783 EUR InStock
ROCK600-401-271
Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NFkB gel shift assays are assembled in 20µl reactions containing 0.28 pmoles NFkB oligo in 10mM Tris (pH 7.6), 50 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 1.0 mM DTT, 10% glycerol. Some procedures specify the addition of 0.05% NP-40.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; GelShift: 0.5 µl - 1.0 µl; Immunofluorescence: 1:200; Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:200;

Type: Primary
Antigen: NFKB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité