Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-379
ROCK600-401-379EA 504 EUR InStock
ROCK600-401-379
Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal anti-RFP is designed to detect RFP and its variants. This antibody can be used to detect RFP by ELISA (sandwich or capture) for the direct binding of antigen.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:50000 - 1:100000; Immunofluorescence: 1:200-1:2000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:200 - 1:2000;

Type: Tag
Antigen: RFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité