Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYL12A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-416
ROCK600-401-416EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-416
Anti-MYL12A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This phospho specific polyclonal antibody was tested by ELISA, immunochemistry and immunoblotting.   Immunoblotting was used to show reactivity with unstimulated and stimulated cardiac myocytes.  The antibody was also reactive with the phosphorylated

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 2.5 µg/ml; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: MYL12A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité