Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-466
ROCK600-401-466EA 1100 EUR InStock
ROCK600-401-466
Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-KLH Antibody is suitable for western blotting to detect a single band of the expected apparent molecular weight and for ELISA. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Type: Tag
Antigen: KLH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité