Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-468
ROCK600-401-468EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-468
Anti-RAD9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This phospho specific polyclonal antibody was tested by immunoblotting and ELISA.  Data from both immunoblotting and ELISA indicate the antibody is reactive with the phosphorylated form of the immunizing peptide and minimally reactive with the non-phospho

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000; Western Blot: 1:500- 1:2000;

Type: Primary
Antigen: RAD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Saccharomyces cerevisiae, Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité