Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMARCAL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-497
ROCK600-401-497EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-497
Anti-SMARCAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA and by western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 106 kDa in size corresponding to SmarcAL1 by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:16000 - 1:64000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;

Type: Primary
Antigen: SMARCAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité