Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-886
ROCK600-401-886EA 667 EUR InStock
ROCK600-401-886
Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-beta Actin Antibody has been tested for use in ELISA,.
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Immunofluorescence: 1:500 - 1:2000; Western Blot: 1:1000 - 1:4000;
Type: Primary
Antigen: ACTB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human, Monkey, Sheep, Bovine, Goat, Guinea Pig, Pig, Hamster
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité