Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-899
ROCK600-401-899EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-899
Anti-NOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-NOXO1 antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry and western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 50 kDa in size corresponding to NOXO1 Protein by western blot.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:1000 - 1:10000; Immunochemistry: 5-10 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: NOXO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Chimpanzee

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité