Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-939
ROCK600-401-939EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-939
Anti-ACK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Lysine Acetylated Antibody is suitable for use in ELISA, western blotting, immunofluorescence microscopy, and immunoprecipitation assays. Although not tested, this antibody is likely functional in RIA, flow cytometry, and immunochemistry.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-1:2500; Western Blot: 1:500-1:1000; Immunoprecipitation: 10 µg/mg;

Type: Primary
Antigen: ACK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mammalian, Avian

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité