Anti-MYD88 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-955
ROCK600-401-955EA 944 EUR InStock
ROCK600-401-955
Anti-MYD88 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:300 - 1:1000;
Type: Primary
Antigen: MYD88
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité