Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90AA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-981S
ROCK600-401-981SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-981S
Anti-HSP90AA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-HSP 90 K294 has been tested for use in ELISA, immunohistochemistry and western blot.  This antibody reacts strongly with the acetylated form of the immunizing peptide and shows minimal reactivity with the non-acetylated form when tested by ELISA.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2500 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 5-10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP90AA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité