Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SIPA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-A36
ROCK600-401-A36EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-A36
Anti-SIPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry, and western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.  Expect a band approximately 130 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1.25-5 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: SIPA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité