Anti-NCOA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-A40
ROCK600-401-A40EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-A40
Anti-NCOA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry, and western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:175000; Western Blot: 1:500 - 1:1000; Immunochemistry: 5µg/ml; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: NCOA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité