Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POGZ Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-A89
ROCK600-401-A89EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-A89
Anti-POGZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:100000 to 1:400000; Western Blot: 1:2000 to 1:20000; Other Dilution: User Optimized

Type: Primary
Antigen: POGZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Dog, Short-Tailed Opossum, Bovine, Rat, Chimpanzee, Macaque, Olive Baboon, Chicken, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité