Anti-RRM2B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-B67S
ROCK600-401-B67SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-B67S
Anti-RRM2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RRM2B/p53R2 antibody is suitable for IP, IHC, IF, ELISA and western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 41 kDa in size corresponding to RRM2B1 by western blotting.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:3000; Western Blot: 1 µg/ml;
Type: Primary
Antigen: RRM2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité