Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM173 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-C08
ROCK600-401-C08EA 944 EUR InStock
ROCK600-401-C08
Anti-TMEM173 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-MPYS antibody has been tested in ELISA, WB, and ICC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band at ~37-42 kDa in size corresponding to MPYS by Western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Immunofluorescence: 5.0 µg/ml; Western Blot: 1.0 - 2.0 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: TMEM173
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité