Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BrdU Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-C29S
ROCK600-401-C29SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-C29S
Anti-BrdU Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested as suitable for immunofluorescence microscopy. Antibody may be suitable for additional immunoassays including western blot, flow cytometry and immunochemistry.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:10000;

Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité