Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CTCF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-C42
ROCK600-401-C42EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-C42
Anti-CTCF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody is suitable for ELISA, immunochemistry, and western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 82.8 kDa or 150 kDa in size corresponding to CTCF by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000-1:50000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 5µg/ml;

Type: Primary
Antigen: CTCF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité