Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-C51S
ROCK600-401-C51SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-C51S
Anti-SAE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This purified antibody has been tested for use in ELISA and western blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band at ~37 kDa in size corresponding to SAE1 Protein by western blotting in the appropriate cell lysate.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-1:20000; Western Blot: 2µg/ml;

Type: Primary
Antigen: SAE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Bovine, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité