Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-C68S
ROCK600-401-C68SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-C68S
Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta catenin antibody has been tested for use in ELISA, western blotting, and ISH. Specific conditions for reactivity should be optimised by the end user. Expect a band approximately 85,5 kDa in size.

Recommended dilutions: ELISA: 1:25000; Western Blot: 1:500; other dilution: ISH

Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Bovine, Xenopus laevis, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité