Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5730406E14RIK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-C90
ROCK600-401-C90EA 976 EUR InStock
ROCK600-401-C90
Anti-5730406E14RIK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-p38 MAPK pT180/pY182 Antibody is suitable for use in Western Blotting and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 39 kDa in size corresponding to p38 MAPK Protein phosphorylated at Thr180/Tyr182.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:250-1:500;

Type: Primary
Antigen: 5730406E14RIK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité