Anti-COL1A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-D19
ROCK600-401-D19EA 980 EUR InStock
ROCK600-401-D19
Anti-COL1A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Collagen I, alpha 1 propeptide Antibody is suitable for use in ELISA, Western Blotting and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 180 kDa in size corresponding to collagen I alpha I.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-1:50000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: COL1A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité