Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-D1MIT384 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-D45
ROCK600-401-D45EA 976 EUR InStock
ROCK600-401-D45
Anti-D1MIT384 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-GABA(A) Receptor alpha 2 (Rabbit) Antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 51 kDa in size corresponding to the alpha 2 subunit of the GABA(A) Receptor.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: D1MIT384
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité