Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-D87
ROCK600-401-D87EA 976 EUR InStock
ROCK600-401-D87
Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-NMDA R1, Splice Variant C2' (Rabbit) Antibody is suitable for use in Western Blotting and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 120 kDa in size corresponding to the NMDA receptor.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:1000-2000;
0.05 M Tris Chloride, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.4;

Type: Primary
Antigen: GRIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité