Anti-GRIN2C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-D96
ROCK600-401-D96EA 976 EUR InStock
ROCK600-401-D96
Anti-GRIN2C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-NMDA R2C pS1244 Antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 140 kDa in size corresponding to the NMDA receptor phosphorylated at Ser1244.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: GRIN2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité