Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-E04
ROCK600-401-E04EA 976 EUR InStock
ROCK600-401-E04
Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-p53 pS392 Antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 53 kDa in size corresponding to p53 Protein phosphorylated at Ser392.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: TP53
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité