Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-E23
ROCK600-401-E23EA 976 EUR InStock
ROCK600-401-E23
Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Raf-1 pS301antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 74 kDa in size corresponding to the Raf-1 Protein phosphorylated at Ser301.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: RAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité