Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-E70S
ROCK600-401-E70SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-E70S
Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:15000-1:75000; Western Blot: 1:1000; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: SMAD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité