Anti-AQP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-E92
ROCK600-401-E92EA 763 EUR InStock
ROCK600-401-E92
Anti-AQP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Aquaporin 4 Antibody is suitable for use in WB and IF microscopy. Expect a band approximately ~35kDa on specific lysates. May detect larger glycosylated bands ~50kDa. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:400; Western Blot: 1:1000-4000
Type: Primary
Antigen: AQP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité