Anti-BSN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-E93
ROCK600-401-E93EA 763 EUR InStock
ROCK600-401-E93
Anti-BSN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Bassoon Antibody is suitable for use in WB and IHC. Expect a band approximately ~420kDa on specific lysates corresponding to the molecular mass of Bassoon.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: BSN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité