Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMOX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-F48
ROCK600-401-F48EA 774 EUR InStock
ROCK600-401-F48
Anti-HMOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-HO-1 Antibody is suitable for use in WB and IHC. Expect a band approximately ~32kDa Protein, corresponding to the molecular mass of HO-1 on SDS Page immunoblots. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: HMOX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité