Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-G14
ROCK600-401-G14EA 798 EUR InStock
ROCK600-401-G14
Anti-SOD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Mn SOD Antibody is suitable for use in WB, IP, ELISA, and IHC. Expect a band approximately ~25kDa Protein corresponding to the molecular mass of Mn superoxide dismutase (SOD) on SDS PAGE immunoblots.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 0.2µg/ml;

Type: Primary
Antigen: SOD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Bovine, Dog, Chicken, Gerbil, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité